Learn More
2-Clorotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499270 1 g 1 g
11409280 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50155.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3034-52-4 | C3H2ClNS | 119.566 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3034-52-4
Fórmula molecular C3H2ClNS
Peso molecular (g/mol) 119.566
Número MDL MFCD00210701
Clave InChI KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-tiazol
SMILES C1=CSC(=N1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorothiazole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.57
Porcentaje de pureza 97%