Learn More
2-Clorotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15535236 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15535236 1 g 1 g
15545236 5 g 5 g
15555236 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15535236 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457260010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3034-52-4 | C3H2ClNS | 119.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3034-52-4
Fórmula molecular C3H2ClNS
Peso molecular (g/mol) 119.57
Clave InChI KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-tiazol
SMILES C1=CSC(=N1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorothiazole
Densidad 1.3780g/mL
Punto de ebullición 145.0°C to 146.0°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.378
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.57
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorothiazole, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.