Learn More
(2-clorotiazol-5-il)metanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiamethoxam (free amine) |
| CAS | 120740-08-1 |
| Fórmula molecular | C4 H5 Cl N2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-5-thiazolemethanamine, (2-Chloro-5-thiazolyl)methylamine, 2-Chloro-5-(aminomethyl)thiazole, 2-Chloro-5-thiazolemethylamine, 5-(Aminomethyl)-2-chlorothiazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5ClN2S/c5-4-7-2-3(1-6)8-4/h2H,1,6H2 |
| SMILES | NCc1cnc(Cl)s1 |
| Nombre IUPAC | (2-cloro-1,3-tiazol-5-il)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 148.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.9862 |