Learn More
2-Cloroestireno, 98 %, estab. con 0,1 % de 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437134 5 g 5 g
11447134 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437134 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21551.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2039-87-4 | C8H7Cl | 138.594 g/mol
2-Chlorostyrene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloroestireno es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2039-87-4
Fórmula molecular C8H7Cl
Peso molecular (g/mol) 138.594
Número MDL MFCD00000567
Clave InChI ISRGONDNXBCDBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorostyrene, 1-chloro-2-vinylbenzene, o-chlorostyrene, benzene, 1-chloro-2-ethenyl, styrene, o-chloro, ortho-chlorostyrene, stryene, o-chloro, styrene, 2-chloro, unii-za43r4q315, ccris 4598
PubChem CID 14906
Nombre IUPAC 1-Cloro-2-etenilbenceno
SMILES C=CC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorostyrene
Nombre de nota stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión -63°C
Densidad 1.091
Punto de ebullición 189°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.565
Cantidad 5 g
Beilstein 2038863
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.6
Porcentaje de pureza 98%