Learn More
2-cloroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroquinoline |
| CAS | 612-62-4 |
| Fórmula molecular | C9H6ClN |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | NSC 6163 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6ClN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H |
| SMILES | Clc1ccc2ccccc2n1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloroquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 163.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0189 |