Learn More
2-cloroquinolina, 98%
Código de producto. 10757022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10757022 1 g Frasco de vidrio 1 g
10051691 5 g Frasco de vidrio 5 g
10086203 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10757022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110040010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 612-62-4 | C₃H₃ClN | 163,61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-62-4
Fórmula molecular C9H6ClN
Peso molecular (g/mol) 163.61
Número MDL MFCD00006741
Clave InChI OFUFXTHGZWIDDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-quinoline, quinoline, 2-chloro, chloroquinoline, unii-ux7rin8gew, quinoline, chloro, ccris 3977, ux7rin8gew, chioroquinoline, 2-chloro quinoline, pubchem7580
PubChem CID 11928
Nombre IUPAC 2-cloroquinolina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroquinoline
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 37°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 265°C to 267°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 20, 359
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene,petrol
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.61
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales y trozos o masa fundida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación