Learn More
2-Chloroquinoline, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11475417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11475417 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11475417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23443.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Applications
2-Chloroquinoline is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It possess antimicrobial activity against a panel of bacterial and fungal strains. It reacts with benzotriazole, followed by cyclization with loss of nitrogen, gives the indolo[2,3-b]quinoline ring system for use in novel cytotoxic DNA topoisomerase II inhibitors.
Solubility
Soluble in ethanol, ether, methanol, and chloroform. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible materials are oxidizing agents. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-62-4
Fórmula molecular C9H6ClN
Peso molecular (g/mol) 163.604
Número MDL MFCD00006741
Clave InChI OFUFXTHGZWIDDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-quinoline, quinoline, 2-chloro, chloroquinoline, unii-ux7rin8gew, quinoline, chloro, ccris 3977, ux7rin8gew, chioroquinoline, 2-chloro quinoline, pubchem7580
PubChem CID 11928
Nombre IUPAC 2-cloroquinolina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroquinoline
Punto de fusión 34°C to 37°C
Densidad 1.23
Punto de ebullición 265°C to 267°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Beilstein 112561
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,methanol,and chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.61
Porcentaje de pureza 99%