Learn More
2-Cloroquinolina-6-Cloruro de sulfonilo, TRC
Código de producto. 30361345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30361345 250 mg
30358299 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC381240250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205055-71-6
Fórmula molecular C9 H5 Cl2 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 262.11
Nombre IUPAC 2-cloroquinolina-6-cloruro de sulfonilo
SMILES Clc1ccc2cc(ccc2n1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroquinoline-6-sulfonyl Chloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5Cl2NO2S/c10-9-4-1-6-5-7(15(11,13)14)2-3-8(6)12-9/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.9418