Learn More
2-Cloroquinolina-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466240 10 g 10 g
11456240 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27133.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73568-25-9 | C10H6ClNO | 191.614 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73568-25-9
Fórmula molecular C10H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 191.614
Número MDL MFCD00130079
Clave InChI SDKQWXCBSNMYBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro-3-quinoline carboxaldehyde, 2-chloro-quinoline-3-carbaldehyde, 2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-3-quinolinecarbaldehyde, acmc-209or9, 2-chloro-3-formylquinoline, ksc494c9n, 2-chloroquinolin-3-carbaldehyde
PubChem CID 690958
Nombre IUPAC 2-cloroquinolina-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 148°C to 150°C
Cantidad 10 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.62
Porcentaje de pureza 98%