Learn More
2-cloropirimidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloropyrimidine |
| CAS | 1722-12-9 |
| Fórmula molecular | C4H3ClN2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-1,3-pyrimidine, NSC 43544, Pyrimidin-2-yl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3ClN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1ncccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloropirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 114.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.9985 |