Learn More
2-cloropirimidina-d3 (principal), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloropyrimidine-d3 |
| CAS | 1065473-08-6 |
| Fórmula molecular | C4D3ClN2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Chloropyrimidine-4,5,6-d3 (Major) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3ClN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]C1=NC(Cl)=NC([2H])=C1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-cloropirimidina-4,5,6-d3 |
| Peso molecular (g/mol) | 117.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.02 |