Learn More
2-cloropirimidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10497390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10497390 10 g Frasco de vidrio 10 g
10174200 50 g Frasco de vidrio 50 g
11946521 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10497390 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 185840100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1722-12-9 | C4H3ClN2 | 114.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1722-12-9
Fórmula molecular C4H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 114.53
Número MDL MFCD00006060
Clave InChI UNCQVRBWJWWJBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine, chloropyrimidine, 2-chloro pyrimidine, 2-chloro-1,3-diazine, 2-chlorpyrimidin, 2-chloro-pyrimindine, 2chloropyrimidine, chloro-pyrimidine, 2-chloropyrimidin
PubChem CID 74404
Nombre IUPAC 2-cloropirimidina
SMILES ClC1=NC=CC=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyrimidine
Punto de fusión 62.0°C to 66.0°C
Color Naranja a amarillo
Punto de ebullición 75.0°C to 76.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.53
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloropyrimidine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.