Learn More
2-Cloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309639 10 g 10 g
11498346 25 g 25 g
11408356 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11309639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15394.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1722-12-9 | C4H3ClN2 | 114.53 g/mol
2-Chloropyrimidine is a useful reagent in the preparation of antivirals and other biologically active compounds. It was used in the synthesis of 4?-(1,1?-(5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2?-bipyrimidine]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)) dianiline fluorescent dye, biosensor for protein assay, 2-amino-4-heteroarylpyrimidines, cis- and trans-octahydropyrrolo[2,3]pyridine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloropirimidina es un reactivo útil en la preparación de antivirales y otros compuestos biológicamente activos. Se utilizó en la síntesis de colorante fluorescente de 4′-(1,1′-(5-(2-metoxifenoxi)-[2,2′-bipirimidina]-4,6-diil)bis(1H-pirazol-3,1-diil)) dianilina, biosensor para ensayo de proteínas, 2-amino-4-heteroarilpirimidinas, derivados de cis- y trans-octahidropirrolo[2,3]piridina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. 33,3 mg solubles en 1 ml de alcohol.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1722-12-9
Fórmula molecular C4H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 114.53
Número MDL MFCD00006060
Clave InChI UNCQVRBWJWWJBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine, chloropyrimidine, 2-chloro pyrimidine, 2-chloro-1,3-diazine, 2-chlorpyrimidin, 2-chloro-pyrimindine, 2chloropyrimidine, chloro-pyrimidine, 2-chloropyrimidin
PubChem CID 74404
Nombre IUPAC 2-cloropirimidina
SMILES ClC1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyrimidine
Punto de fusión 64°C to 67°C
Punto de ebullición 75°C to 76°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 107171
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in water. 33.3 mg soluble in 1 mL of alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.54
Porcentaje de pureza 98%