Learn More
Cloruro 2-cloropirimidina-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10892261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10892261 1 g Frasco de vidrio 1 g
10656660 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10892261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429630010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98026-88-1 | C4H2Cl2N2O2S | 213.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98026-88-1
Fórmula molecular C4H2Cl2N2O2S
Peso molecular (g/mol) 213.03
Número MDL MFCD06657208
Clave InChI DMAOAJYJIATWJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-pyrimidine-5-sulfonyl chloride, 2-chloropyrimidine-5-sulfonylchloride, 2-chloro-5-pyrimidinesulfonyl chloride, 5-pyrimidinesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine-5-sulfonylchloride
PubChem CID 43244366
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloropirimidina-5-sulfonilo
SMILES ClC1=NC=C(C=N1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyrimidine-5-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 64.0°C to 67.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloropyrimidine-5-sulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.