Learn More
ácido 2-cloropirimidina-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11996531 1 g Frasco de vidrio 1 g
11986531 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429470010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-04-2027
Añadir a la cesta
CAS: 374068-01-6 | C5H3ClN2O2 | 158.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374068-01-6
Fórmula molecular C5H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 158.54
Número MDL MFCD06739036
Clave InChI DUCXUPKLVVSJKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-carboxypyrimidine, 5-carboxy-2-chloropyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloropyrimidine-5-carboxylicacid, acmc-1aig3, 2-chloropyrimidine 5-carboxylic acid, 2-chloro-5-pyrimidine carboxylic acid
PubChem CID 11094906
Nombre IUPAC ácido 2-cloropirimidina-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 125.0°C to 127.5°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.54
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.