Learn More
2-cloropirimidina-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11956541 5 g Frasco de vidrio 5 g
11946541 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438450050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 933702-55-7 | C5H3ClN2O | 142.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 933702-55-7
Fórmula molecular C5H3ClN2O
Peso molecular (g/mol) 142.54
Número MDL MFCD10696891
Clave InChI LJYQVOPFBNMTKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde, 2-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, pubchem23896, 2-chloro-5-formyl pyrimidine, chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloranylpyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-chloro
PubChem CID 21698350
Nombre IUPAC 2-cloropirimidina-5-carbaldehído
SMILES ClC1=NC=C(C=O)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 113°C to 118°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.55
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.