Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-cloropirimidina-5-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408676 5 g 5 g
15418676 250 mg 250 miligramos
15498666 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15408676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64052.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1003845-08-6 | Molecular Formula: C10H14BClN2O2 | Molecular Weight: 240.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003845-08-6
Fórmula molecular C10H14BClN2O2
Peso molecular (g/mol) 240.49
Número MDL MFCD11856048
Clave InChI VLAPDEKXZLRRKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-5-chloro-2-pyrimidyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-chloranyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 51341943
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirimidina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Cantidad 5 g
Beilstein 15622160
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.49
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido