Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-cloropirimidina-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11976561 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
11976561 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11976561 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 444700010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1003845-08-6
Punto de fusión 67.0°C to 69.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H14BClN2O2
Número MDL MFCD11856048
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-5-chloro-2-pyrimidyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-chloranyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
Clave InChI VLAPDEKXZLRRKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(Cl)N=C1
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirimidina
Peso molecular (g/mol) 240.49
PubChem CID 51341943
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.5
Porcentaje de pureza 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.