Learn More
Ácido 2-cloropirimidina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462379 5 g 5 g
15472379 250 mg 250 miligramos
15452379 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64949.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1003845-06-4 | C4H4BClN2O2 | 158.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003845-06-4
Fórmula molecular C4H4BClN2O2
Peso molecular (g/mol) 158.35
Número MDL MFCD08063113
Clave InChI YTCIHPTZKKWKKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidineboronic acid, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid, acmc-2097pq, ksc493q8p, 2-chloropyrimidin-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidinylboronic acid, 2-chloro-pyridineyl-5-boronic acid, 2-chloro-pyrimidine-5-boronic acid
PubChem CID 21747362
Nombre IUPAC ácido (2-cloropirimidin-5-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CN=C(Cl)N=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.35
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.