Learn More
Ácido 2-cloropirimidina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452379 1 g 1 g
15472379 250 mg 250 miligramos
15462379 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64949.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1003845-06-4 | C4H4BClN2O2 | 158.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003845-06-4
Fórmula molecular C4H4BClN2O2
Peso molecular (g/mol) 158.35
Número MDL MFCD08063113
Clave InChI YTCIHPTZKKWKKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidineboronic acid, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid, acmc-2097pq, ksc493q8p, 2-chloropyrimidin-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidinylboronic acid, 2-chloro-pyridineyl-5-boronic acid, 2-chloro-pyrimidine-5-boronic acid
PubChem CID 21747362
Nombre IUPAC ácido (2-cloropirimidin-5-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CN=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.35
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo