Learn More
ácido 2-cloropirimidina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10492254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10492254 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10285604 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10492254 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08498DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 149849-92-3
Fórmula molecular C5H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 158.541
Número MDL MFCD06739041
Clave InChI YMDSUQSBJRDYLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyrimidine-4-carboxylicacid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro, 4-carboxy-2-chloropyrimidine, 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid, pubchem21879, acmc-209d3c, ksc497g7f, 2-chloropyrimidin-4-carboxylic acid, 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylicacid
PubChem CID 22135751
Nombre IUPAC ácido 2-cloropirimidina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=C(N=C1C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.54
Porcentaje de pureza 97%