Learn More
2-cloropiridina, TRC
Código de producto. 30350559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30350559 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30350559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3806055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine
CAS 109-09-1
Fórmula molecular C5 H4 Cl N
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Chloropyridine, NSC 4649, o-Chloropyridine, alpha-Chloropyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
SMILES Clc1ccccn1
Nombre IUPAC 2-cloropiridina
Peso molecular (g/mol) 113.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0032
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.