Learn More
2-cloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloropyridine |
| CAS | 109-09-1 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Cl N |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Chloropyridine, NSC 4649, o-Chloropyridine, alpha-Chloropyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 113.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0032 |