Learn More
Hidrocloruro de N-óxido de 2-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322329 5 g 5 g
11332329 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27280.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20295-64-1 | C5H5Cl2NO | 166.001 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20295-64-1
Fórmula molecular C5H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 166.001
Número MDL MFCD00007913
Clave InChI GRZNODNSNCXOHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyridine n-oxide hydrochloride, 2-chloropyridine-n-oxide hydrochloride, 2-chloropyridine 1-oxide hydrochloride, chloride 2-chloropyridinium 1-oxide, 2-chloropyridine n-oxide hcl, pyridine, 2-chloro-, 1-oxide, hydrochloride, 2-chloropyridin-1-ium-1-olate hydrochloride, 2-chlorpyridin-1-oxidhydrochlorid, acmc-1ccui, 2-chloropyridine n-oxide.hcl
PubChem CID 88478
Nombre IUPAC 2-cloro-1-oxidopiridin-1-io; clorhidrato
SMILES C1=CC=[N+](C(=C1)Cl)[O-].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine N-oxide hydrochloride
Punto de fusión 138°C to 142°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.01
Porcentaje de pureza 97%