Learn More
2-cloropiridina, Mikromol™
Código de producto. 18011680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18011680 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18011680 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1031.17
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Cloropiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine
CAS 109-09-1
Nombres de analitos o componentes 2-Chloropyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H4 Cl N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Chloropyridine, NSC 4649, o-Chloropyridine, alpha-Chloropyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
SMILES Clc1ccccn1
Nombre IUPAC 2-cloropiridina
Peso molecular (g/mol) 113.54
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0032 g/mol