Learn More
2-cloropiridina-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloropyridine-d4 |
| CAS | 1001003-94-6 |
| Fórmula molecular | C5 2H4 Cl N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1nc(Cl)c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-3,4,5,6-tetradeuteriopiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 117.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117,0283 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 átomo % D, mínimo 98% Pureza química |