Learn More
2-Cloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422657 500 g 500 g
11412657 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14866.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-09-1 | C5H4ClN | 113.544 g/mol
2- Chloropyridine is used as an intermediate chemical in the production of various pyrithione, for use in cosmetics, personal care products and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloropiridina se utiliza como producto químico intermedio en la producción de varias piritionas, para su uso en cosméticos, productos de cuidado personal y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua (27 g/l).
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-09-1
Fórmula molecular C5H4ClN
Peso molecular (g/mol) 113.544
Número MDL MFCD00006228
Clave InChI OKDGRDCXVWSXDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chloropyridine, pyridine, 2-chloro, alpha-chloropyridine, .alpha.-chloropyridine, unii-8hmd45ayej, 2-chloro-pyridine, ccris 1724, 8hmd45ayej, 6-chloro-pyridine, dsstox_cid_4810
PubChem CID 7977
ChEBI CHEBI:39174
Nombre IUPAC 2-cloropiridina
SMILES C1=CC=NC(=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine
Punto de fusión -46°C
Densidad 1.208
pH 6 to 7
Punto de ebullición 167°C to 170°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.532
Cantidad 500 g
Número UN UN2822
Beilstein 105788
Información de solubilidad Soluble in water (27g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.55
Porcentaje de pureza 99%