Learn More
2-Cloropiridina-5-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461848 5 g 5 g
15471848 250 mg 250 miligramos
15451848 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55550.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23100-12-1 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloropiridina-5-carboxaldehído se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23100-12-1
Fórmula molecular C6H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 141.554
Número MDL MFCD03095223
Clave InChI AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloronicotinaldehyde, 2-chloropyridine-5-carbaldehyde, 2-chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-chloro-5-formylpyridine, 6-chloro-pyridine-3-carbaldehyde, 6-chloro-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-5-pyridine carbaldehyde, 6-chloro-pyridin-3-carbaldehyde, 2-chloro-5-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 2764053
Nombre IUPAC 6-cloropiridina-3-carbaldehído
SMILES C1=CC(=NC=C1C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 77°C to 81°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.56
Porcentaje de pureza 96%