Learn More
2-Cloropiridina-4-metanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464530 5 g 5 g
11454530 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464530 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50099.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100704-10-7
Fórmula molecular C6H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 143.57
Número MDL MFCD06858767
Clave InChI UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyridin-4-yl methanol, 2-chloropyridine-4-methanol, 2-chloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridine-4-yl-methanol, 2-chloro-pyridin-4-yl-methanol, 2-chloro-4-pyridinyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-4-hydroxymethylpyridine, 2-chloro-4-pyridinemethanol, 2-chloro-4-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 7062237
Nombre IUPAC (2-cloropiridin-4-il)metanol
SMILES C1=CN=C(C=C1CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine-4-methanol
Punto de fusión 64°C to 66°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 97%