Learn More
2-Cloropiridina-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434530 1 g 1 g
11444530 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434530 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50098.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101066-61-9 | C6H4ClNO | 141.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101066-61-9
Fórmula molecular C6H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 141.55
Número MDL MFCD06651557
Clave InChI UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
Nombre IUPAC 2-cloropiridina-4-carbaldehído
SMILES ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 46°C to 49°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.56
Porcentaje de pureza 97%