Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-cloropiridina-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11414480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414480 1 g 1 g
11424480 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414480 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50070.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 458532-84-8
Fórmula molecular C11H15BClNO2
Peso molecular (g/mol) 239.506
Número MDL MFCD04039870
Clave InChI UUEQDBHKMOFLDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16684
PubChem CID 5103408
Nombre IUPAC 2-cloro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=NC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.51
Porcentaje de pureza 98%