Learn More
2-Cloropiridina-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440168 1 g 1 g
15450168 5 g 5 g
15460168 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53399.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36404-88-3 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36404-88-3
Fórmula molecular C6H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 141.554
Número MDL MFCD01315308
Clave InChI KHPAGGHFIDLUMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-formylpyridine, 2-chloronicotinaldehyde, 2-chloro-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-pyridine-3-carbaldehyde, chloro-2-formyl-3-pyridine, 2-chloropyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-3-pyridinecarbaldehyde, 2-chloro-3-pyridinecarboxyaldehyde, 2-chloro-pyridin-3-carbaldehyde
PubChem CID 737607
Nombre IUPAC 2-cloropiridina-3-carbaldehído
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 50°C to 54°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.56
Porcentaje de pureza 98%