Learn More
2-cloropiridina-3-carbonitrilo (2-cloronicotinonitrilo), Mikromol™
Description
2-cloropiridina-3-carbonitrilo (2-cloronicotinonitrilo)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3-cyanopyridine |
| CAS | 6602-54-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloro-3-cyanopyridine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, Nicotinonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloronicotinonitrile, 3-Cyano-2-chloropyridine, NSC 73287 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H |
| SMILES | Clc1ncccc1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-cloropiridina-3-carbonitrilo |
| Show More |