Learn More
2-cloropiridina-3-carbonitrilo (2-cloronicotinonitrilo), Mikromol™
Código de producto. 30049945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049945 100 mg 100 miligramos
30050951 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049945 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1005.11
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-cloropiridina-3-carbonitrilo (2-cloronicotinonitrilo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-cyanopyridine
CAS 6602-54-6
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-3-cyanopyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H3 Cl N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, Nicotinonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloronicotinonitrile, 3-Cyano-2-chloropyridine, NSC 73287
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H
SMILES Clc1ncccc1C#N
Nombre IUPAC 2-cloropiridina-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 138.55
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.9985 g/mol