Learn More
Pinacol éster de ácido 2-cloropiridina-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10504418 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10504418 5 g Frasco de vidrio 5 g
10778488 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10504418 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430660050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 452972-11-1 | C11H15BClNO2 | 239.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452972-11-1
Fórmula molecular C11H15BClNO2
Peso molecular (g/mol) 239.51
Número MDL MFCD04039873
Clave InChI XFZFMAUUZHBQSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-chloropyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloropyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16529
PubChem CID 12067060
Nombre IUPAC 2-cloro-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34.0°C to 39.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.61
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.