Learn More
Ácido 2-cloropiridina-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10768488 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10768488 5 g Frasco de vidrio 5 g
10572908 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10768488 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430640050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 381248-04-0
Fórmula molecular C5H5BClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.36
Número MDL MFCD03094997
Clave InChI VRDAOVQZVXYRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyridine-3-boronic acid, 2-chloropyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-3-pyridylboronic acid, 2-chloro-3-pyridineboronic acid, 2-chloropyridine-3-boronicacid, 2-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-chloro-3-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-3-pyridinyl, pubchem5078
PubChem CID 2762704
Nombre IUPAC ácido (2-cloropiridin-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloropyridine-3-boronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 116.0°C to 120.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloropyridine-3-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.