Learn More
Ácido 2-cloropiridina-3-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329166 1 g 1 g
11339166 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20303.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 381248-04-0 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 381248-04-0
Fórmula molecular C5H5BClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.36
Número MDL MFCD03094997
Clave InChI VRDAOVQZVXYRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyridine-3-boronic acid, 2-chloropyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-3-pyridylboronic acid, 2-chloro-3-pyridineboronic acid, 2-chloropyridine-3-boronicacid, 2-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-chloro-3-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-3-pyridinyl, pubchem5078
PubChem CID 2762704
Nombre IUPAC ácido (2-cloropiridin-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CN=C1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine-3-boronic acid
Punto de fusión 160°C
Cantidad 1 g
Beilstein 9119913
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.37
Porcentaje de pureza 96%