Learn More
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16424676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16424676 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16424676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101771A
MedChemExpress (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride is a selective LOXL2 inhibitor with an IC50 of 126 nM.
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride is a selective LOXL2 inhibitor with an IC50 of 126 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
CAS 916210-98-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H8Cl2N2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (279.25 mM) ∣DMSO : ≥ 33 mg/mL (184.31 mM)
SMILES [H]Cl.ClC1=NC=CC(CN)=C1
Peso molecular (g/mol) 179.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.05
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation