Learn More
2-Cloropirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499342 100 g 100 g
11479342 5 g 5 g
11489342 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499342 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10108.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14508-49-7 | C4H3ClN2 | 114.53 g/mol
2-Chloropyrazine is used in cardiotonic, in biological, drug, flavoring and perfumery industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloropirazina se utiliza en productos cardiotónicos, biología, farmacología, aromatizantes y perfumería.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14508-49-7
Fórmula molecular C4H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 114.53
Número MDL MFCD00006124
Clave InChI GELVZYOEQVJIRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloropyrazine, pyrazine, chloro, pyrazine, 2-chloro, 2-chloro-pyrazine, 2-chloro pyrazine, chioropyrazine, chloropyrazin, chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine, 2-chloropyrazine
PubChem CID 73277
Nombre IUPAC 2-cloropirazina
SMILES ClC1=CN=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyrazine
Densidad 1.284
Punto de ebullición 153°C to 154°C
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Índice de refracción 1.537
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 107019
Información de solubilidad Soluble in Methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.54
Porcentaje de pureza 98%