Learn More
2-Cloropirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Chloropyrazine is used in cardiotonic, in biological, drug, flavoring and perfumery industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2-cloropirazina se utiliza en productos cardiotónicos, biología, farmacología, aromatizantes y perfumería.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloropyrazine |
| Densidad | 1.284 |
| Punto de ebullición | 153°C to 154°C |
| Temperatura de inflamación | 57°C (134°F) |
| Índice de refracción | 1.537 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 107019 |
| Información de solubilidad | Soluble in Methanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.54 |
| Show More |