Learn More
2-Cloropirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10726581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10726581 50 g Frasco de vidrio 50 g
10716581 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10726581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158060500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14508-49-7 | C4H3ClN2 | 114.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14508-49-7
Fórmula molecular C4H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 114.53
Número MDL MFCD00006124
Clave InChI GELVZYOEQVJIRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloropyrazine, pyrazine, chloro, pyrazine, 2-chloro, 2-chloro-pyrazine, 2-chloro pyrazine, chioropyrazine, chloropyrazin, chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine, 2-chloropyrazine
PubChem CID 73277
Nombre IUPAC 2-cloropirazina
SMILES ClC1=CN=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyrazine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2800g/mL
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5320 to 1.5390
Cantidad 50 g
Gravedad específica 1.28
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.53
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloropyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.