Learn More
2-cloropropionil, TRC
Código de producto. 30357860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357860 10 g 10 g
30349260 50 g 50 g
30350103 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38047010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7623-09-8
Fórmula molecular C3H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 126.97
Sinónimo (±)-2-Chloropropionyl Chloride, 2-Chloro-2-methylacetyl Chloride, 2-Chloropropanoyl Chloride, alpha-Chloropropanoyl Chloride, alpha-Chloropropionic Acid Chloride, alpha-Chloropropionyl Chloride, alpha-Methylchloroacetyl Chloride
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloropropanoil
SMILES CC(Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropropionyl Chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.9639