Learn More
Cloruro de 2-cloropropionilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445967 25 g 25 g
11450318 100 g 100 g
11460318 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24503.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7623-09-8 | C3H4Cl2O | 126.96 g/mol
2-Chloropropionyl chloride is used as a reagent in the chemical surface fictionalization of parylene C. It is used in the synthesis of (±)-mintlactone, in the preparation of a poly(ethylene glycol) macro initiator & chlorine modified TiO2 nanoparticles, the ATRP initiators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-cloropropionilo se utiliza como reactivo en la funcionalización de superficies química del parileno C. Se utiliza en la síntesis de (±)-mintlactona, en la preparación de un macroiniciador de poli(etilenglicol) y de nanopartículas de TiO2 modificadas con cloro, los iniciadores de ATRP.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes, metales activos, bases, agua/humedad. &
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7623-09-8
Fórmula molecular C3H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 126.96
Número MDL MFCD00000862
Clave InChI JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
PubChem CID 111019
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloropropanoil
SMILES CC(C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropropionyl chloride
Densidad 1.308
Punto de ebullición 109°C to 111°C
Temperatura de inflamación 31°C (88°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.97
Porcentaje de pureza 96%