Learn More
2-Cloruro de cloropropionil, 95  %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772961 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10701175 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10023450 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295165000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7623-09-8 | C3H4Cl2O | 126.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7623-09-8
Fórmula molecular C3H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 126.97
Número MDL MFCD00000862
Clave InChI JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
PubChem CID 111019
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloropropanoil
SMILES CC(C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropropionyl chloride
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -71.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3000g/mL
Punto de ebullición 109.0°C to 111.0°C
Temperatura de inflamación 34°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(Cl)COCl
Índice de refracción 1.4390 to 1.4410
Cantidad 500 mL
Beilstein 02, 248
Gravedad específica 1.3
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.97
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloropropionyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.