Learn More
(± Cloruro de )-2-cloropropionil-2,3,3,3-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloropropanoyl Chloride-D4 |
| CAS | 1219794-98-5 |
| Fórmula molecular | C3 D4 Cl2 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | (±)-2-Chloropropionyl-2,3,3,3-d4 Chloride, 2-Chloropropanoyl Chloride-D4, 2-Chloropropionyl-d4 Chloride, 2-Chloropropanoyl-2,3,3,3-d4 Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3/i1D3,2 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Cl)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-cloro-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 130.9939 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.989 g/mol |
| Mostrar más |