Learn More
Ácido (+/-)-2-Cloropropiónico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405283 500 g 500 g
11329639 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405283 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12860.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-78-7
Fórmula molecular C3H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 108.52
Número MDL MFCD00004224
Clave InChI GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-chloropropionic acid, propanoic acid, 2-chloro, propionic acid, 2-chloro, alpha-chloropropionic acid, alpha-monochloropropionic acid, propionic acid, alpha-chloro, .alpha.-chloropropionic acid, propionic acid, .alpha.-chloro, chloropropionic acid, propanoic acid, chloro
PubChem CID 11734
Nombre IUPAC 2-chloropropanoic acid
SMILES CC(Cl)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Chloropropionic acid
Punto de fusión -13°C
Punto de ebullición 78°C to 80°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN2511
Beilstein 1720259
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.53
Porcentaje de pureza 94%