Learn More
2-Cloropropeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358775 25 g 25 g
11348775 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12374.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 557-98-2 | C3H5Cl | 76.523 g/mol
2-Chloropropene is used in measurement of photoionization cross sections of allyl and 2-propenyl radicals to form C3H5+ by tunable vacuum ultraviolet synchrotron radiation coupled with photofragment translational spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloropropeno se utiliza en la medición de secciones transversales de fotoionización de radicales alilo y 2-propenilo para formar C3H5+ mediante radiación de sincrotrón ultravioleta de vacío sintonizable junto con espectroscopía traslacional de fotofragmento.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2-8 °C. Almacenar bajo gas inerte. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-98-2
Fórmula molecular C3H5Cl
Peso molecular (g/mol) 76.523
Número MDL MFCD00000859
Clave InChI PNLQPWWBHXMFCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropropene, 1-propene, 2-chloro, isopropenyl chloride, 2-chloropropylene, 2-chloro-1-propene, beta-chloropropene, beta-chloropropylene, propene, 2-chloro, unii-50txn55e4a, 2-chloro propylene
PubChem CID 11203
Nombre IUPAC 2-cloroprop-1-eno
SMILES CC(=C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropropene
Punto de fusión -138°C
Densidad 0.899
Punto de ebullición 22°C to 23°C
Temperatura de inflamación −34°C (−29°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.3939
Cantidad 25 g
Número UN UN2456
Beilstein 1361376
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.53
Porcentaje de pureza 99%