Learn More
2-Cloropropanol, TRC
Código de producto. 30355035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355035 100 mg 100 miligramos
30361994 1 g 1 g
30367040 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC788970100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-89-7
Fórmula molecular C3 H7 Cl O
Peso molecular (g/mol) 94.54
Sinónimo 2-Chloro-1-propanol, 1-Hydroxy-2-chloropropane, 2-Chloropropanol, 2-Chloropropyl alcohol, NSC 122672, Propylene chlorohydrin, Zetag 7664-propylene chlorohydrin copolymer, β-Propylene chlorohydrin
Nombre IUPAC 2-cloropropano-1-ol
SMILES CC(Cl)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-propanol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7ClO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0185
Porcentaje de pureza >95%