Learn More
Ácido 2-cloropropanoico, TRC
Código de producto. 30364168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364168 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30364168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3810405G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropropanoic acid
CAS 598-78-7
Fórmula molecular C3H5ClO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Chloropropionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
SMILES CC(Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-cloropropanoico
Peso molecular (g/mol) 108.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.9978