Learn More
Éster 2-metil-4-tioxo-4H-piran-3-ílico del ácido 2-cloropropanoico, TRC
Código de producto. 30348924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30348924 10 mg
1 options
Código de producto. 30348924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37780510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropropanoic Acid 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl Ester
CAS 1043932-31-5
Fórmula molecular C9H9ClO3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoate (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClO3S/c1-5(10)9(11)13-8-6(2)12-4-3-7(8)14/h3-5H,1-2H3
SMILES S=C1C(OC(C(C)Cl)=O)=C(C)OC=C1
Nombre IUPAC 2-cloropropanoato de 2-metil-4-tioxo-4H-piran-3-ilo
Peso molecular (g/mol) 232.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 232